Chloracetaldehyddimethylacetal 97%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Chlor-2,2-dimethoxyethan

108500010 108502500
ACRO108500010EA 112 EUR
ACRO108500010 ACRO108502500
Chloracetaldehyddimethylacetal 97%
Chloracetaldehyddimethylacetal
Formel: C₄H₉ClO₂
Molecular Weight: 124,57 g/mol
Siedepunkt: 128 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –73 °C
Dichte: 1,09 g/cm³
Flammpunkt: 28 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000948
CAS-Nummer: 97-97-2
EINECS: 202-624-0
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4140 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR