Chloracetaldehyddimethylacetal ≥97%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: 1-Chlor-2,2-dimethoxyethan

B25049.22 B25049.36
B25049.22EA 26.6 EUR
B25049.22 B25049.36
Chloracetaldehyddimethylacetal ≥97%
Chloracetaldehyddimethylacetal
Formel: C₄H₉ClO₂
Molecular Weight: 124,57 g/mol
Siedepunkt: 128…130 °C
Schmelzpunkt: < –73 °C
Dichte: 1,094
Flammpunkt: 28 °C (82 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000948
CAS-Nummer: 97-97-2
EINECS: 202-624-0
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR