1,3-Dichlor-2-propanol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Glycerin-α,γ-dichlorhydrin
180180010 180182500
ACRO180180010EA 103 EUR
ACRO180180010 ACRO180182500
1,3-Dichlor-2-propanol 99%
1,3-Dichlor-2-propanol
Formel: ClH₂CCHOHCH₂Cl
Molecular Weight: 128.99 g/mol
Siedepunkt: 174
Schmelzpunkt: –4 °C
Dichte: 1.351 g/cm³
Flammpunkt: 74 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000951
CAS-Nummer: 96-23-1
EINECS: 202-491-9
UN: 2750
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03100
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4820 to 1.4840 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Acidity (HCl) ≤0.1 %