1,3-Dichlor-2-propanol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Glycerin-α,γ-dichlorhydrin
A16003.30
A16003.0B
A16003.30EA
45.9
EUR
A16003.30
A16003.0B
1,3-Dichlor-2-propanol ≥98%
1,3-Dichlor-2-propanol
Purity: 98+%
CAS No.: 96-23-1
Molecular Formula: C3H6Cl2O
Formula Weight: 128.99
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.4830
Melting Point: -4°
Boiling Point: 174-176°
Beilstein Reference: 1732063
Merck Reference: 14,3074
UN No.: 2750
MDL No.: MFCD00000951
Formel:
ClH₂CCHOHCH₂Cl Molecular Weight: 128.99 g/mol Siedepunkt: 174…176 °C Schmelzpunkt: –4 °C Dichte: 1.366 Flammpunkt: 85 °C (185 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000951 CAS-Nummer: 96-23-1 EINECS: 202-491-9 UN: 2750 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,03100 |