2,2,2-Trichlorethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2,2,2-Trichloroethan-1-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T54801-100G T54801-500G
SIALT54801-100GEA 48.9 EUR
SIALT54801-100G SIALT54801-500G
2,2,2-Trichlorethanol, Sigma-Aldrich®
2,2,2-Trichloroethanol
Formel: C₂H₃Cl₃O
Molecular Weight: 149,4 g/mol
Siedepunkt: 151 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 17…18 °C
Dichte: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004677
CAS-Nummer: 115-20-8
EINECS: 204-071-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09786