2,3-Dichlor-1-propanol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
365090050
365090250
ACRO365090050EA
44.8
EUR
ACRO365090050
ACRO365090250
2,3-Dichlor-1-propanol 97%
2,3-Dichlor-1-propanol
Formel:
C₃H₆Cl₂O Molecular Weight: 128,99 g/mol Siedepunkt: 182 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –44 °C Dichte: 1,35 g/cm³ Flammpunkt: 93 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00040446 CAS-Nummer: 616-23-9 EINECS: 210-470-0 UN: 2810 ADR: 6.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4835 to 1.4855 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |