2,3-Dichlor-1-propanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
36295-25ML 36295-5ML
SIAL36295-25MLEA 294 EUR
SIAL36295-25ML SIAL36295-5ML
2,3-Dichlor-1-propanol, Sigma-Aldrich®
2,3-Dichlor-1-propanol
Formel: C₃H₆Cl₂O
Molecular Weight: 128,99 g/mol
Siedepunkt: 183 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –44 °C
Dichte: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040446
CAS-Nummer: 616-23-9
EINECS: 210-470-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III