3-Chlor-1-propanol 98
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Trimethylenchlorhydrin
A16871.14 A16871.22 A16871.36
A16871.14EA 32 EUR
A16871.14 A16871.22 A16871.36
3-Chlor-1-propanol 98
3-Chlor-1-propanol
Purity: 98% CAS No.: 627-30-5 Molecular Formula: ClCH2CH2CH2OH Formula Weight: 94.54 Flash Point: 73°(163°F) Refractive Index: 1.4450 Odour: Pleasant pH: 3-4 Melting Point: -20° Boiling Point: 160-162° Beilstein Reference: 773655 UN No.: 2849 MDL No.: MFCD00002943
Formel: C₃H₇ClO
Molecular Weight: 94.54 g/mol
Siedepunkt: 160…162 °C
Schmelzpunkt: –20 °C
Dichte: 1.131
Flammpunkt: 73 °C (163 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002943
CAS-Nummer: 627-30-5
EINECS: 210-992-9
UN: 2849
ADR: 6.1 III