3-Chlor-1-propanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Trimethylenchlorhydrin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C46403-25G C46403-100G C46403-500G
SIALC46403-25GEA 47.6 EUR
SIALC46403-25G SIALC46403-100G SIALC46403-500G
3-Chlor-1-propanol, Sigma-Aldrich®
3-Chlor-1-propanol
Formel: C₃H₇ClO
Molecular Weight: 94,54 g/mol
Siedepunkt: 161 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –20 °C
Dichte: 1,1309 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002943
CAS-Nummer: 627-30-5
EINECS: 210-992-9
UN: 2849
ADR: 6.1,III