4-Chlor-1-butanol 85% balance THF and HCl
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Chlorobutan-1-ol
356310100 356311000 356315000
ACRO356310100EA 32.4 EUR
ACRO356310100 ACRO356311000 ACRO356315000
4-Chlor-1-butanol 85% balance THF and HCl
4-Chlor-1-butanol
Formel: C₄H₉ClO
Molecular Weight: 108.57 g/mol
Siedepunkt: 58…60 °C (3 mmHg)
Dichte: 1.089 g/cm³
Flammpunkt: 36 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002967
CAS-Nummer: 928-51-8
EINECS: 213-175-5
UN: 2924
ADR: 3 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow to light pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥80 %