5-Chlor-1-pentanol 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Chloropentan-1-ol
L12088.09 L12088.18
L12088.09EA 88.2 EUR
L12088.09 L12088.18
5-Chlor-1-pentanol 95%
5-Chlor-1-pentanol
Purity: 95% CAS No.: 5259-98-3 Molecular Formula: Cl(CH2)5OH Formula Weight: 122.60 Refractive Index: 1.4540 Boiling Point: 102-103°/8mm MDL No.: MFCD00039556
Formel: C₅H₁₁ClO
Molecular Weight: 122,59 g/mol
Siedepunkt: 102…103 °C (8 mmHg)
Dichte: 1,060
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039556
CAS-Nummer: 5259-98-3
EINECS: 226-067-8