6-Chlor-1-hexanol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 6-Chlorohexan-1-ol, 1-Chloro-6-hydroxyhexane, 6-Chlorohexanol
001744-50G 001744-250G
FLUO001744-50GEA 57.9 EUR
FLUO001744-50G FLUO001744-250G
6-Chlor-1-hexanol
6-Chlor-1-hexanol
Formel: C₆H₁₃ClO
Molecular Weight: 136,62 g/mol
Siedepunkt: 110 °C (14 mmHg)
Dichte: 1,0241 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002984
CAS-Nummer: 2009-83-8
EINECS: 217-925-2