8-Chlor-1-octanol ≥98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 8-Chloro-1-n-octanol

H28417.AC H28417.AA
H28417.ACEA 125 EUR
H28417.AC H28417.AA
8-Chlor-1-octanol ≥98%
8-Chlor-1-octanol

Purity: 98% CAS No.: 23144-52-7 Molecular Formula: Cl(CH2)8OH Formula Weight: 164.67 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.458 Boiling Point: 129-130/11mm MDL No.: MFCD00040005

Formel: C₈H₁₇ClO
Molecular Weight: 164,68 g/mol
Siedepunkt: 129…130 °C (11 mmHg)
Schmelzpunkt: –3 °C
Dichte: 0,976
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040005
CAS-Nummer: 23144-52-7
EINECS: 245-451-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR