Fluormethan

Lieferant: FLUOROCHEM

006799-25G 006799-50G
FLUO006799-25GEA 0 EUR
FLUO006799-25G FLUO006799-50G
Fluormethan
Fluormethan
Formel: CH₃F
Siedepunkt: –78,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –141,8 °C
Dichte: 0,00155 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00039282
CAS-Nummer: 593-53-3
EINECS: 209-796-6
Merck Index: 13,04201

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR