Perfluorhexan
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
003292-100G 003292-500G
FLUO003292-100GEA 55.4 EUR
FLUO003292-100G FLUO003292-500G
Perfluorhexan
Perfluorhexan
Formel: C₆F₁₄
Siedepunkt: 56 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –4 °C
Dichte: 1,68 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000437
CAS-Nummer: 355-42-0
EINECS: 206-585-0