1,1,1-Trifluoraceton 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
139740250 139741000 139745000
ACRO139740250EA 111 EUR
ACRO139740250 ACRO139741000 ACRO139745000
1,1,1-Trifluoraceton 98+%
1,1,1-Trifluoraceton
Formel: C₃H₃F₃O
Molecular Weight: 112,05 g/mol
Siedepunkt: 22 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –78 °C
Dichte: 1,25 g/cm³
Flammpunkt: –30 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000423
CAS-Nummer: 421-50-1
EINECS: 207-005-9
UN: 2924
ADR: 3,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %