1,1,1,5,5,5-Hexafluoracetylaceton 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,1,1,5,5,5-Hexafluor-2,4-pentandion
218530050 218530250 218531000
ACRO218530050EA 55.4 EUR
ACRO218530050 ACRO218530250 ACRO218531000
1,1,1,5,5,5-Hexafluoracetylaceton 99%
1,1,1,5,5,5-Hexafluoracetylaceton
Formel: C₅H₂F₆O₂
Molecular Weight: 208,06 g/mol
Siedepunkt: 70…71 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,47 g/cm³
Flammpunkt: 32 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000426
CAS-Nummer: 1522-22-1
EINECS: 216-191-0
UN: 2920
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3320 to 1.3340 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %