1,1,1-Trifluoracetylaceton ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,1,1-Trifluoropentane-2,4-dione, 1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione
A14682.06
A14682.14
A14682.22
A14682.06EA
36.9
EUR
A14682.06
A14682.14
A14682.22
1,1,1-Trifluoracetylaceton ≥98%
1,1,1-Trifluoracetylaceton
Purity: 98%
CAS No.: 367-57-7
Molecular Formula: CF3COCH2COCH3
Formula Weight: 154.09
Flash Point: 26°(79°F)
Refractive Index: 1.3890
Boiling Point: 105-107°
Beilstein Reference: 1705177
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00000427
Formel:
C₅H₅F₃O₂ Molecular Weight: 154,09 g/mol Siedepunkt: 105…107 °C Dichte: 1,274 Flammpunkt: 26 °C (79 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000427 CAS-Nummer: 367-57-7 EINECS: 206-698-5 UN: 1224 ADR: 3,III |