1,1,1-Trifluoracetylaceton
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,1,1-Trifluoropentane-2,4-dione, 1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione
SB01808DA SB01808.10 SB01808.50
MAYBSB01808DAEA 0 EUR
MAYBSB01808DA MAYBSB01808.10 MAYBSB01808.50
1,1,1-Trifluoracetylaceton
1,1,1-Trifluoracetylaceton
Formel: C₅H₅F₃O₂
Molecular Weight: 154,09 g/mol
Siedepunkt: 107 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 28 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000427
CAS-Nummer: 367-57-7
EINECS: 206-698-5
UN: 1224
ADR: 3,III