1,1,1-Trifluoracetylaceton
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: 1,1,1-Trifluoropentane-2,4-dione, 1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione
001031-100G 001031-25G
FLUO001031-100GEA 263 EUR
FLUO001031-100G FLUO001031-25G
1,1,1-Trifluoracetylaceton
1,1,1-Trifluoracetylaceton
Formel: C₅H₅F₃O₂
Molecular Weight: 154,09 g/mol
Siedepunkt: 107 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 28 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000427
CAS-Nummer: 367-57-7
EINECS: 206-698-5
UN: 1224
ADR: 3,III