Trifluoressigsäure 99%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: TFA
139720010 139720250 139721000 139725000 13972 139720025 139720100
ACRO139720010EA 375 EUR
ACRO139720010 ACRO139720250 ACRO139721000 ACRO139725000 XXXX13972 ACRO139720025 ACRO139720100
Trifluoressigsäure 99%, reinst
Trifluoressigsäure
Formel: C₂HF₃O₂
Siedepunkt: 72 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –15 °C
Dichte: 1,535 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004169
CAS-Nummer: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8,I
Merck Index: 13,09754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.3 % (Coulometric)
Color scale ≤20 APHA
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 %