Trifluoressigsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
001271-1KG 001271-250G 001271-5KG
FLUO001271-1KGEA 0 EUR
FLUO001271-1KG FLUO001271-250G FLUO001271-5KG
Trifluoressigsäure
Trifluoressigsäure
Formel: C₂HF₃O₂
Siedepunkt: 71,8 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –15 °C
Dichte: 1,490 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004169
CAS-Nummer: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8,I
Merck Index: 13,09754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM