Trifluoressigsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: TFA
008708-500ML 008708-50ML 008708.2.5L
FLUO008708-500MLEA 0 EUR
FLUO008708-500ML FLUO008708-50ML FLUO008708.2.5L
Trifluoressigsäure
Trifluoressigsäure
Formel: C₂HF₃O₂
Molecular Weight: 114.02 g/mol
Siedepunkt: 71.8
Schmelzpunkt: –15 °C
Dichte: 1.490 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004169
CAS-Nummer: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8 I
Merck Index: 13,09754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM