Trifluoressigsäure
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: TFA
28903 28904 28901 28902
PIER28903EA 249 EUR
PIER28903 PIER28904 PIER28901 PIER28902
Trifluoressigsäure
Trifluoressigsäure
Formel: C₂HF₃O₂
Molecular Weight: 114.02 g/mol
Siedepunkt: 71.8
Schmelzpunkt: –15 °C
Dichte: 1.490 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004169
CAS-Nummer: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8 I
Merck Index: 13,09754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable