1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-Heptadecafluor-10-ioddecan
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iododecane, 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyliodide, 1-Iodo-1H,1H,2H,2H-perfluorodecane
003285-5G 003285-25G 003285-100G
FLUO003285-5GEA 46.7 EUR
FLUO003285-5G FLUO003285-25G FLUO003285-100G
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-Heptadecafluor-10-ioddecan
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-Heptadecafluor-10-ioddecan
Formel: C₁₀H₄F₁₇I
Molecular Weight: 574.02 g/mol
Siedepunkt: 122 °C (50 mmHg)
Schmelzpunkt: 55.5…56.5 °C
Dichte: 1.88 g/cm³ (60 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039411
CAS-Nummer: 2043-53-0
EINECS: 218-053-5