1,4-Diiodperfluorbutan ≥97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Stabilisierung: Stabilisiert mit Kupfer
B22660.06 B22660.14
B22660.06EA 82.5 EUR
B22660.06 B22660.14
1,4-Diiodperfluorbutan ≥97% stabilisiert
1,4-Diiodperfluorbutan
Stabilized with copper
Purity: 97% CAS No.: 375-50-8 Molecular Formula: C4F8I2 Formula Weight: 453.84 Refractive Index: 1.4294 Melting Point: -9° Boiling Point: 85°/100mm Beilstein Reference: 1777548 MDL No.: MFCD00042263
Formel: C₄F₈I₂
Siedepunkt: 85 °C (100 mmHg)
Schmelzpunkt: –9 °C
Dichte: 2,487
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042263
CAS-Nummer: 375-50-8
EINECS: 206-788-4