1,6-Diiodperfluorhexan ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Perfluoro-1,6-diiodohexane
B21654.06 B21654.14
B21654.06EA 97.8 EUR
B21654.06 B21654.14
1,6-Diiodperfluorhexan ≥97%
1,6-Diiodperfluorhexan
Purity: 97% CAS No.: 375-80-4 Molecular Formula: I(CF2)6I Formula Weight: 553.86 Refractive Index: 1.3980 Melting Point: 25° Boiling Point: 115°/100mm Beilstein Reference: 1822186 MDL No.: MFCD00042264
Formel: C₆F₁₂I₂
Molecular Weight: 553,86 g/mol
Siedepunkt: 115 °C (100 mmHg)
Schmelzpunkt: 25 °C
Dichte: 2,357
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042264
CAS-Nummer: 375-80-4
EINECS: 206-794-7