1-Iodperfluorbutan 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluor-4-iodbutan, Nonafluor-1-iodbutan, Perfluorbutyliodid, Nonafluor-4-iodbutan, 1-Iodnonafluorbutan
269950250 269951000
ACRO269950250EA 47.6 EUR
ACRO269950250 ACRO269951000
1-Iodperfluorbutan 99%
1-Iodperfluorbutan
Formel: C₄F₉I
Molecular Weight: 345.93 g/mol
Siedepunkt: 64…66 °C (973 mbar)
Schmelzpunkt: –88 °C
Dichte: 2.01 g/cm³
Flammpunkt: >115 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001062
CAS-Nummer: 423-39-2
EINECS: 207-025-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear purple Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3275 to 1.3295 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable