1-Iodperfluorbutan ≥97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluor-4-iodbutan, Nonafluor-1-iodbutan, Perfluorbutyliodid, Nonafluor-4-iodbutan, 1-Iodnonafluorbutan

A16671.06 A16671.14 A16671.22
A16671.06EA 30.7 EUR
A16671.06 A16671.14 A16671.22
1-Iodperfluorbutan ≥97%
1-Iodperfluorbutan

Purity: 97% CAS No.: 423-39-2 Molecular Formula: CF3(CF2)3I Formula Weight: 345.93 Refractive Index: 1.3290 Odour: Pungent Boiling Point: 67° Beilstein Reference: 1777546 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00001062

Formel: C₄F₉I
Molecular Weight: 345.93 g/mol
Siedepunkt: 67 °C
Schmelzpunkt: –89 °C…–87 °C
Dichte: 2.010
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001062
CAS-Nummer: 423-39-2
EINECS: 207-025-8
UN: 3082
ADR: 9 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR