1-Iodperfluordecan ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Perfluordecyliodid
B21845.06 B21845.14
B21845.06EA 60.7 EUR
B21845.06 B21845.14
1-Iodperfluordecan ≥97%
1-Iodperfluordecan
Purity: 97% CAS No.: 423-62-1 Molecular Formula: CF3(CF2)9I Formula Weight: 645.98 Flash Point: None Melting Point: 63-67° Boiling Point: 195-200° Beilstein Reference: 1810506 MDL No.: MFCD00001065
Formel: C₁₀F₂₁I
Molecular Weight: 645.98 g/mol
Siedepunkt: 195…200 °C
Schmelzpunkt: 63…67 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001065
CAS-Nummer: 423-62-1
EINECS: 207-030-5