1-Iodperfluoroctan 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
269960100 269960500
ACRO269960100EA 34.5 EUR
ACRO269960100 ACRO269960500
1-Iodperfluoroctan 98%
1-Iodperfluoroctan
Formel: C₈F₁₇I
Siedepunkt: 160 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 25 °C
Dichte: 2,04 g/cm³
Flammpunkt: >115 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001064
CAS-Nummer: 507-63-1
EINECS: 208-079-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow to light pink Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3280 to 1.3310 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %