1-Iodperfluoroctan

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

Synonyme: Perfluorooctyl iodide, Heptadecafluoro-1-iodooctane, Perfluoro-1-iodooctane

003299-100G 003299-500G 003299-2.5KG
FLUO003299-100GEA 152 EUR
FLUO003299-100G FLUO003299-500G FLUO003299-2.5KG
1-Iodperfluoroctan
1-Iodperfluoroctan
Formel: C₈F₁₇I
Molecular Weight: 545.97 g/mol
Siedepunkt: 160
Schmelzpunkt: 25
Dichte: 2.071 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001064
CAS-Nummer: 507-63-1
EINECS: 208-079-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR