2,2,2-Trifluorethanol 99.8%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
TFE
139750250
139751000
139755000
139750025
139750100
ACRO139750250EA
40.8
EUR
ACRO139750250
ACRO139751000
ACRO139755000
ACRO139750025
ACRO139750100
2,2,2-Trifluorethanol 99.8%, reinst
2,2,2-Trifluorethanol
Formel:
C₂H₃F₃O Molecular Weight: 100,04 g/mol Siedepunkt: 77…80 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –45 °C Dichte: 1,39 g/cm³ Flammpunkt: 29 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004672 CAS-Nummer: 75-89-8 EINECS: 200-913-6 UN: 1992 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≥99.75 % |
Residue after evaporation | ≤0.005 % |
pH | 5.0 to 7.5 (10 % v/v solution) |
Chloride (Cl) | ≤10 ppm |