2,2,2-Trifluorethanol 99.5% für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: TFE
L16898.22 L16898.06 L16898.14
L16898.22EA 78.8 EUR
L16898.22 L16898.06 L16898.14
2,2,2-Trifluorethanol 99.5% für die Kernresonanzspektroskopie
2,2,2-Trifluorethanol
Purity: 99.5% CAS No.: 75-89-8 Molecular Formula: C2H3F3O Formula Weight: 100.04 Flash Point: 29°(84°F) Refractive Index: 1.2900 Melting Point: -44° Boiling Point: 74-75° Beilstein Reference: 1733203 UN No.: 1992 MDL No.: MFCD00004672
Formel: C₂H₃F₃O
Molecular Weight: 100,04 g/mol
Siedepunkt: 74…75 °C
Schmelzpunkt: –44 °C
Dichte: 1,391
Flammpunkt: 29 °C (84 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004672
CAS-Nummer: 75-89-8
EINECS: 200-913-6
UN: 1992
ADR: 3,III