2,2,2-Trifluorethanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
TFE
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.08259.0100
8.08259.0250
8.08259.1000
MERC8.08259.0100EA
85.5
EUR
MERC8.08259.0100
MERC8.08259.0250
MERC8.08259.1000
2,2,2-Trifluorethanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2,2,2-Trifluorethanol
Formel:
C₂H₃F₃O Molecular Weight: 100.04 g/mol Siedepunkt: 74,1 Schmelzpunkt: –43.5 °C Dichte: 1.39 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 33 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004672 CAS-Nummer: 75-89-8 EINECS: 200-913-6 UN: 1992 ADR: 3 (6.1) III |