2,2,3,3-Tetrafluor-1-propanol 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1H,1H,3H-Tetrafluor-1-propanol
296380250 296381000
ACRO296380250EA 59.1 EUR
ACRO296380250 ACRO296381000
2,2,3,3-Tetrafluor-1-propanol 99+%
2,2,3,3-Tetrafluor-1-propanol
Formel: C₃H₄F₄O
Molecular Weight: 132,06 g/mol
Siedepunkt: 109 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –15 °C
Dichte: 1,47 g/cm³
Flammpunkt: 43 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004676
CAS-Nummer: 76-37-9
EINECS: 200-955-5
UN: 1986
ADR: 3,III
Merck Index: 12,09346
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3200 to 1.3220 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %