2,2,3,3-Tetrafluor-1-propanol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1H,1H,3H-Tetrafluor-1-propanol
001676-500G 001676-5KG 001676-100G
FLUO001676-500GEA 107 EUR
FLUO001676-500G FLUO001676-5KG FLUO001676-100G
2,2,3,3-Tetrafluor-1-propanol
2,2,3,3-Tetrafluor-1-propanol
Formel: C₃H₄F₄O
Molecular Weight: 132,06 g/mol
Siedepunkt: 109 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –15 °C
Dichte: 1,6647 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004676
CAS-Nummer: 76-37-9
EINECS: 200-955-5
UN: 1987
ADR: 3,III
Merck Index: 12,09346