2,2,3,3,4,4-Hexafluor-1,5-pentandiol

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

002303-1G 002303-5G 002303-25G
FLUO002303-1GEA 31.1 EUR
FLUO002303-1G FLUO002303-5G FLUO002303-25G
2,2,3,3,4,4-Hexafluor-1,5-pentandiol
2,2,3,3,4,4-Hexafluor-1,5-pentandiol
Formel: C₅H₆F₆O₂
Siedepunkt: 111,5 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 77,5 °C
MDL: MFCD00042434
CAS-Nummer: 376-90-9
EINECS: 206-819-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR