1,6-Diiodhexan ≥98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Stabilisierung: Stabilisiert mit Kupfer
A15368.14 A15368.22
A15368.14EA 70.2 EUR
A15368.14 A15368.22
1,6-Diiodhexan ≥98% stabilisiert
1,6-Diiodhexan
Stabilized with copper
Purity: 98% CAS No.: 629-09-4 Molecular Formula: I(CH2)6I Formula Weight: 337.97 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5852 Boiling Point: 123-128°/4mm Beilstein Reference: 1280128 MDL No.: MFCD00001103
Formel: C₆H₁₂I₂
Molecular Weight: 337,97 g/mol
Siedepunkt: 123…128 °C (4 mmHg)
Schmelzpunkt: 10 °C
Dichte: 2,052
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001103
CAS-Nummer: 629-09-4
EINECS: 211-073-5