1-Ioddecan 98% stabilisiert

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

330361000 330360250 330365000
ACRO330361000EA 86.6 EUR
ACRO330361000 ACRO330360250 ACRO330365000
1-Ioddecan 98% stabilisiert
1-Ioddecan
Formel: C₁₀H₂₁I
Siedepunkt: 124 °C (11 mmHg)
Schmelzpunkt: -16,3 °C
Dichte: 1,25 g/cm³
Flammpunkt: 96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001085
CAS-Nummer: 2050-77-3
EINECS: 218-104-1

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4840 to 1.4870 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer copper


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR