1-Ioddecan ≥98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Decyliodid
A16173.14 A16173.18 A16173.30
A16173.14EA 36.5 EUR
A16173.14 A16173.18 A16173.30
1-Ioddecan ≥98% stabilisiert
1-Ioddecan
Stabilized with copper
Purity: 98% CAS No.: 2050-77-3 Molecular Formula: C10H21I Formula Weight: 268.18 Flash Point: 96°(204°F) Refractive Index: 1.4850 Melting Point: -16° Boiling Point: 264° Beilstein Reference: 1735228 MDL No.: MFCD00001085
Formel: C₁₀H₂₁I
Molecular Weight: 268.18 g/mol
Siedepunkt: 264 °C
Schmelzpunkt: –16 °C
Dichte: 1.257
Flammpunkt: 96 °C (204 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001085
CAS-Nummer: 2050-77-3
EINECS: 218-104-1