1-Ioddodecan 98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Dodecyliodid, Lauryliodid, 1-Dodecyliodid
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Silber
250090250
250091000
250095000
ACRO250090250EA
43.4
EUR
ACRO250090250
ACRO250091000
ACRO250095000
1-Ioddodecan 98% stabilisiert
1-Ioddodecan
Formel:
C₁₂H₂₅I Molecular Weight: 296,24 g/mol Siedepunkt: 159…160 °C (15 mmHg) Schmelzpunkt: –3 °C Dichte: 1,2 g/cm³ Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001088 CAS-Nummer: 4292-19-7 EINECS: 224-293-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4825 to 1.4865 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Stabilizer | Copper |