1-Iodpropan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Propyliodid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
171883-100G
171883-500G
171883-5G
SIAL171883-100GEA
57.4
EUR
SIAL171883-100G
SIAL171883-500G
SIAL171883-5G
1-Iodpropan, Sigma-Aldrich®
1-Iodpropan
Formel:
C₃H₇I Molecular Weight: 169.99 g/mol Siedepunkt: 103 Schmelzpunkt: –98 °C Dichte: 1.741 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 44 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001095 CAS-Nummer: 107-08-4 EINECS: 203-460-2 UN: 2392 ADR: 3 III Merck Index: 12,08047 |