2-Iodpropan 98+% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Isopropyliodid
164961000
164965000
ACRO164961000EA
61.6
EUR
ACRO164961000
ACRO164965000
2-Iodpropan 98+% stabilisiert
2-Iodpropan
Formel:
C₃H₇I Molecular Weight: 169.99 g/mol Siedepunkt: 90 Schmelzpunkt: –90 °C Dichte: 1.7 g/cm³ Flammpunkt: 42 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001071 CAS-Nummer: 75-30-9 EINECS: 200-859-3 UN: 2392 ADR: 3 III Merck Index: 13,05234 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4972 to 1.4992 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |
Stabilizer | copper |
Elemental Analysis | 6.15 to 6.94 % (N) |