Diiodmethan 99+% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methyleniodid
Stabilisierung:
stabilisiert mit Silberdraht
169831000
169835000
169830250
169830025
ACRO169831000EA
97.9
EUR
ACRO169831000
ACRO169835000
ACRO169830250
ACRO169830025
Diiodmethan 99+% stabilisiert
Diiodmethan
Formel:
CH₂I₂ Molecular Weight: 267.84 g/mol Siedepunkt: 181 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 6 °C Dichte: 3.32 g/cm³ Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001079 CAS-Nummer: 75-11-6 EINECS: 200-841-5 UN: 2810 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,06143 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) | Clear colorless to yellow to red to orange-brown |
Appearance (Form) | Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥99.0 % |
Stabilizer | Silver |