Diiodmethan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Methyleniodid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18153.0025 8.18153.0050 8.18153.1000
8.18153.0025EA 94.9 EUR
8.18153.0025 8.18153.0050 8.18153.1000
Diiodmethan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Diiodmethan
Formel: CH₂I₂
Molecular Weight: 267.84 g/mol
Siedepunkt: 182
Schmelzpunkt: 6
Dichte: 3.32537 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 110 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001079
CAS-Nummer: 75-11-6
EINECS: 200-841-5
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06143
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e37a85a8930c2cbeaf62626d427944a69722cc72&vid=73a1847aa5acf8fa3b0e777fe1bcae9e4f7bde3d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.8 g/l (25 °C)
Melting Point 6 °C
Molar Mass 267.84 g/mol
Boiling Point 181 °C (1013 hPa) (decomposition)
Density 3.3 g/cm3 (20 °C)