1H-1,2,4-Triazol-3-thiol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 3-Mercapto-1H-1,2,4-triazol, 3-Mercapto-1,2,4-triazol
SB00858.1 SB00858.10 SB00858.50 SB00858-1
MAYBSB00858.1EA 0 EUR
MAYBSB00858.1 MAYBSB00858.10 MAYBSB00858.50 MAYBSB00858-1
1H-1,2,4-Triazol-3-thiol
1H-1,2,4-Triazol-3-thiol
Formel: C₂H₃N₃S
Molecular Weight: 101,13 g/mol
Schmelzpunkt: 217…220 °C
MDL: MFCD00005229
CAS-Nummer: 3179-31-5
EINECS: 221-656-6