Iodmethan ≥99,5% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methyliodid
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Kupfer
31876.22
31876.36
31876.22EA
66.8
EUR
31876.22
31876.36
Iodmethan ≥99,5% stabilisiert
Iodmethan
Stabilized with copper
Purity: 99.5%
CAS No.: 74-88-4
Molecular Formula: CH3I
Formula Weight: 141.94
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Density: 2.28
Refractive Index: 1.5300
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Pungent
Melting Point: -67°
Boiling Point: 41-43°
Beilstein Reference: 969135
Merck Reference: 14,6087
UN No.: 2644
MDL No.: MFCD00001073
Formel:
CH₃I Molecular Weight: 141,94 g/mol Siedepunkt: 41…43 °C Schmelzpunkt: –67 °C Dichte: 2,28 Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00001073 CAS-Nummer: 74-88-4 EINECS: 200-819-5 UN: 2644 ADR: 6.1,I Merck Index: 14,6087 |