Iodmethan stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Methyliodid
Stabilisierung: Stabilisiert mit Silber
67692-100ML 67692-1L 67692-500ML
SIAL67692-100MLEA 79.4 EUR
SIAL67692-100ML SIAL67692-1L SIAL67692-500ML
Iodmethan stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Iodmethan
Formel: CH₃I
Molecular Weight: 141,94 g/mol
Siedepunkt: 42,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –66 °C
Dichte: 2,279 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001073
CAS-Nummer: 74-88-4
EINECS: 200-819-5
UN: 2644
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,06161