Triethylamin 99.7%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
TEA
, (Diethylamino)ethan
219510100.EA
525
EUR
219510100.
219510025.
219510500.
219510050.
219510010.
Triethylamin 99.7%, reinst
Triethylamin
Formel:
(C₂H₅)₃N Molecular Weight: 101,19 g/mol Siedepunkt: 90 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –115 °C Dichte: 0,728 g/cm³ Flammpunkt: –11 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009051 CAS-Nummer: 121-44-8 EINECS: 204-469-4 UN: 1296 ADR: 3,II Merck Index: 13,09740 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.06 % (K.F.) |
GC | ≥99.6 % |
Color scale | ≤15 APHA |